Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2B, 97 %
Code produit 11397706
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397706 25 g 25g
11307716 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L11330.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 548-80-1 | C16H9N3Na2O10S2 | 513.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-80-1
Formule moléculaire C16H9N3Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 513.36
Numéro MDL MFCD00003951
Clé InChI MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Synonyme Acid Red 176; C.I. 16575
CID PubChem 44135472
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2B
Point de fusion >300°C
Beilstein 4109733
Merck Index 14,2240
Nom IUPAC disodium (3E)-5-hydroxy-3-[2-(4-nitrophenyl)hydrazin-1-ylidene]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
Poids de la formule 513.37
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 25 g