Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2B
Code produit 15422132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422132 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15422132 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 149750250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2B
Point de fusion 300.0°C
CAS 548-80-1
Formule moléculaire C16H9N3Na2O10S2
Numéro MDL MFCD00003951
Merck Index 15, 2244
Synonyme 4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16575, 4, 5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
Clé InChI MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Spectre IR Authentique
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium ; 5-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]-4-oxonaphtalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 513.36
CID PubChem 44135472
Poids de la formule 513.35
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité suitable for determination of boron
Spectrométrie UV Complies
Couleur Vert à violet
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromotrope 2B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.