Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2R, pure
Code produit 10144210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10144210 25 g Flacon en verre 25g
10702305 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10144210 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 192010250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4197-07-3
Formule moléculaire C16H10N2Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 468.36
Numéro MDL MFCD00003955
Clé InChI XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Synonyme 4,5-Dihydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16570, 4, 5-Dihydroxy-3-phenylazo-2, 7-naphthalenedisulfonic acid
CID PubChem 44135388
Nom IUPAC disodium ; 5-hydroxy-4-oxo-3-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2R
Beilstein 16, 301
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 468.35
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 360 min. (509nm, water)
Couleur Marron-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromotrope 2R
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.