Learn More
Chromotrope 2 R, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438137
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438137 25 g 25g
11448137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17519.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Employed as an indicator for complexometry. It is also applied as a stain used in modified Gomori Trichrome stain. Used as a stain for cytology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme indicateur de complexométrie. Il est également appliqué comme coloration utilisée dans la coloration modifiée du Trichrome de Gomori. Utilisé comme coloration pour la cytologie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4197-07-3
Numéro MDL MFCD00003955
Synonyme Acid Red 29; C.I. 16570
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2R
Formule moléculaire C16H10N2Na2O8S2
Informations sur la solubilité Soluble in water (1mg/ml).
Poids de la formule 468.37
Quantité 25 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromotrope 2R
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromotrope 2R