Learn More
Chromotrope 2 R, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448137
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448137 100 g 100g
11438137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17519.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4197-07-3 | C16H10N2Na2O8S2 | 468.36 g/mol
Employed as an indicator for complexometry. It is also applied as a stain used in modified Gomori Trichrome stain. Used as a stain for cytology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme indicateur de complexométrie. Il est également appliqué comme coloration utilisée dans la coloration modifiée du Trichrome de Gomori. Utilisé comme coloration pour la cytologie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4197-07-3
Poids moléculaire (g/mol) 468.36
Numéro MDL MFCD00003955
Clé InChI XTJONEUTTZZRAB-VZRGYXGKSA-L
Synonyme Acid Red 29; C.I. 16570
CID PubChem 44135388
Nom IUPAC disodium ; 5-hydroxy-4-oxo-3-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2R
Formule moléculaire C16H10N2Na2O8S2
Informations sur la solubilité Soluble in water (1mg/ml).
Poids de la formule 468.37
Quantité 100 g