Learn More
Acide chromotropique, sel disodique, dihydraté, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15598774 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15598774 25 g Flacon en verre ambré à col large 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598774 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur J16603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Chromotropic Acid, Disodium Salt
Note relative au nom Dihydrate
CAS 5808-22-0
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Formule moléculaire C10H10Na2O10S2
Numéro MDL MFCD00150612
Quantité 25 g
Synonyme chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
Clé InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Nom IUPAC Acide 4,5-dihydroxynaphthalène-2,7-disulfonique ; Sodium ; Dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 400.28
CID PubChem 124202444
Poids de la formule 400.29
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.