Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromoxane cyanine R, pure
Code produit 10012670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10012670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10012670 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 215150050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromoxane Cyanine R
CAS 3564-18-9
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Formule moléculaire C23H15Na3O9S
Numéro MDL MFCD00012411
Beilstein 11, II, 240
Synonyme C.I. 43820, Mordant Blue 3
Couleur Marron à rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 536.39
Qualité Extra pur