Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, répond aux exigences analytiques ACS/USP, Thermo Scientific™
Code produit. 15960721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
Code produit. 15960721
Marque: Thermo Scientific T001042500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. L’isopropanol Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, TLC, ACS et spectrophotométrie.
L’isopropanol Chromplete répond aux exigences analytiques de l’USP et convient pour une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Analyse des pesticides par GC ou HPLC
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Absorbance ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015
% min. CAS 0.999
Couleur ≤ 5 APHA
Point d’ébullition 83°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Résidus après évaporation ≤ 1.0 ppm
Notes de pourcentage du dosage Minimum, GC-FID
Numéro UN 1219
Eau ≤0.05%
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Poids moléculaire (g/mol) 60.1
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité ACS/GC/HPLC Gradient/Pesticide/Spectrophotométrie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromplete 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol