Learn More
Eau Chromplete™, HPLC/GC et spectrométrie, Thermo Scientific™
Code produit 15940721 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15940721 4 L 4L
15920721 1 L 1L
15930721 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15940721 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001034000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.95€
    57.50€ / 4L
    Économisez 4.45€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La gamme de produits Chromplete de Thermo Scientific comprend des réactifs pour les analyses et séparations courantes avec la cohérence et la précision que vous attendez. L’eau Chromplete convient à la HPLC, GC, SFC, CCM, aux ACS et à la spectrophotométrie.
L’eau Chromplete convient à une utilisation dans :
  • L’HPLC couplée à des détecteurs UV, VIS, PDA, ECD, FL et RI
  • GC-FID, GC-ECD, GC-TCD
  • Spectrophotométrie UV
  • Chromatographie préparative
  • Chromatographie en phase liquide supercritique et fine couche
  • Réactions/analyses nécessitant une conformité ACS
  • Analyses d’extraction/concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC water
SMILES O
Spécification
Absorbance ≤ 0.01, ≤ 0.005
Nom chimique ou matériau Water
pH 5.5-7.0
Couleur ≤ 5 APHA
% min. CAS 0.99
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Notes de qualité de la pureté Chromplete
Poids de la formule 18.01
Qualité Gradient HPLC, GC, pesticide, spectrophotométrie, ACS
Conditionnement Verre ambré
Résidus après évaporation ≤ 1.0 ppm
Quantité 4 L
Forme physique Liquide