Learn More
Chrysine, 99,4 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11423192 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11423192 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11423192 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215498505
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Flavonoïde naturel utilisé pour la recherche ou d’autres applications manufacturières.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrysin
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
CAS 480-40-0
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage 99.4%
Formule moléculaire C15H10O4
Numéro MDL MFCD00006593
Quantité 5 g
Synonyme 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
Clé InChI RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(O)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-phényl-4H-chromén-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
CID PubChem 92930
Poids de la formule 254.24
Qualité Research
Forme physique Poudre