Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chrysin |
| Point de fusion | 284.0°C to 290.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Perte à la dessiccation | 1.0% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 18,124 |
| Merck Index | 15,226 |
| Afficher plus |