Learn More
Chrysin, MedChemExpress
Code produit 16481419
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16481419 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14589
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrysin
CAS 480-40-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O4
Quantité 1 g
Synonyme 5,7-Dihydroxyflavone
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease