Learn More
Chrysin, TRC
Code produit 30138176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
25 g
Conditionnement:
100mg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138176 25 g 25g
30134917 100 mg 100mg
30003698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138176 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43273025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 480-40-0
Formule moléculaire C15 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Synonyme 5,7-Dihydroxyflavone, Chrysin (6CI), Flavone, 5,7-dihydroxy- (7CI,8CI), 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, Crysin, NSC 407436, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-phénylchromène-4-une
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrysin
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Poids de la formule 254.0579