Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrysoïdine, pure
Code produit 10153880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10153880 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10153880 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 200740500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrysoidin
CAS 532-82-1
Point de fusion 235.0°C
Couleur Bordeaux à violet
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H12N4·HCl
Numéro MDL MFCD00012976
Quantité 50 g
Beilstein 16, 383
Merck Index 15, 2261
Synonyme chrysoidine, basic orange 2, chrysoidine g, chrysoidine y, chrysoidin, c.i. basic orange 2, chrysoidine ygh, chrysoidine a, chrysoidine b, chrysoidine j
Informations sur la solubilité Solubility in water: 55g/L (15°C). Other solubilities: 4.75% absolute ethanol - 6.0% cellosolve, 9.5% anhydr.ethylene glycol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in benzene, xylene and ether
Clé InChI MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N.Cl
Nom IUPAC 4-phényldiazénylbenzène-1,3-diamine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 248.72
CID PubChem 10771
Poids de la formule 248.72
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chrysoidin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.