Learn More
Acide chrysophanique, TRC
Code produit 30368320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368320 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368320 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43267550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrysophanol
CAS 481-74-3
Formule moléculaire C15 H10 O4
Quantité 50 mg
Synonyme 9,10-Anthracenedione, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (9CI, ACI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthracenedione (ACI), Anthraquinone, 1,8-dihydroxy-3-methyl- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone, 2-Methyl-4,5-dihydroxyanthraquinone, 3-Methyl-1,8-dihydroxyanthraquinone, 3-Methylchrysazin, 4,5-Dihydroxy-2-methylanthraquinone, C.I. 75400, C.I. Natural Yellow 23, Chrysophanic acid, Chrysophanol, NSC 37132, NSC 646567, Turkey Rhubarb
Formule InChI InChI=1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
SMILES Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-3-méthylanthragène-9,10-dione
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Poids de la formule 254.0579