Learn More
Chrysophanol, MedChemExpress
Code produit 16496236
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496236 100 mg
16421927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16496236 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13595
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Chrysophanol (Chrysophanic acid) is a natural anthraquinone, which inhibits EGF-induced phosphorylation of EGFR and suppresses activation of AKT and mTOR/p70S6K.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrysophanol
CAS 481-74-3
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O4
Quantité 100 mg
Synonyme Chrysophanic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 2 mg/mL (7.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)C(C3=CC(C)=CC(O)=C13)=O
Poids moléculaire (g/mol) 254.24
Poids de la formule 254.24
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease