Learn More
Chrysophénine (Grade Technique), TRC
Code produit 30366424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366424 2.5 g 2.50g
30357962 250 mg -
30351186 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366424 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4331232.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2870-32-8
Formule moléculaire C30 H26 N4 O8 S2 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 680.66
Synonyme Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, disodium salt (9CI), C.I. Direct Yellow 12 (6CI,7CI,8CI), Airedale Yellow CHD, Amanil Chrysophenine G, Atlantic Chrysophenine YA, Aurophenine O, Benzanil Yellow CH, Benzo Yellow LG, C.I. 24895, Calcomine Brilliant Yellow, Chrome Leather Yellow CH, Chrysophenine, Chrysophenine ESP, Chrysophenine Extra, Chrysophenine G, Chrysophenine G Extra, Chrysophenine GP, Chrysophenine J, Chrysophenine KG Conc, Chrysophenine NS, Chrysophenine Y, Chrysophenine YA-CF, Chrysophenine Yellow, Chrysophrenin G, Cotton Yellow CH, Diazamine Yellow C, Diphenyl Chrysoine 3G, Diphenyl Chrysoine 3GP, Direct Chrysophenine G, Direct Frosted Yellow G, Direct Frozen Yellow G, Direct Yellow 12, Direct Yellow C, Direct Yellow CHD, Direct Yellow CV, Direct Yellow G, Erie Yellow Y, Fenamin Yellow CP, Fixanol Yellow 3G, Kayafect Yellow S, Kayaku Chrysophenine, Kayaku Chrysophenine GE, Kayaku Chrysophenine GN, Kayaku Chrysophenine GX, Mitsui Chrysophenine G, Mitsui Chrysophenine G 400, Mitsui Chrysophenine KG, NSC 47745, Nylomine Acid Yellow C 4R, Peeramine Chrysophenine YA, Pontamine Yellow CH, Shikiso Chrysophenine GX, Tertrodirect Yellow CG, Vondacel Yellow CG
Nom IUPAC disodium ; 5-[(E)-(4-éthoxyphényl)diazényl]-2-[(E)-2-[4-[(E)-(4-éthoxyphényl)diazényl]-2-sulfonatophényl]éthényl]benzénène
SMILES [Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S(=O)(=O)[O-])N=Nc4ccc(OCC)cc4)c(c2)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Direct Yellow 12
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31?,34-32?;;
Poids de la formule 680.0987