Learn More
α-chymotrypsine ≥ 40 u/mg de protéine., MP Biomedicals™
Code produit 11403150 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403150 250 mg 250mg
11413150 500 mg 500mg
11493140 0.1 g 100mg
11423150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11403150 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210046183
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 9004-07-3
Numéro MDL MFCD00130481
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Chymotrypsin
Note relative au nom 3X Crystallized from Bovine Pancreas, ≥40μ/mg protein
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chymotrypsin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chymotrypsin