Learn More
R&D Systems™ ci-IP3/PM
Code produit 18736826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18736826 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18736826 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6210/10U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.32€
    320.25€ / 10µg
    Économisez 37.07€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Caged inositol triphosphate
ci-IP3/PM is a caged inositol triphosphate. Cell permeable. UV photolysis (λ = 330 nm) in HeLa cells releases i-IP3, promoting Ca2+-release from internal stores.
F 127 (Cat. No. 6253) for the solubilization of ci-IP3/PM is also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1009832-82-9
Quantité 10 μg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C42H64NO31P3
Poids de la formule 1171.87g/mol
Type de produit Inositol Triphosphate
Usage exclusivement réservé à la recherche