Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox
Code produit 16641862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16641862 5 g 5g
16631862 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16641862 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463430050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29342-05-0
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.27
Clé InChI SCKYRAXSEDYPSA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ciclopirox
Point de fusion 128.0°C to 130.0°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol & dimethylsulfoxide
Poids de la formule 207.27
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.