Learn More
Tocris Bioscience™ Ciclopirox
Description
Ciclopirox is a pan-histone demethylase inhibitor. Exhibits no significant effect on histone deacetylases. Inhibits MYC-signaling and proliferation of neuroblastoma cells. Promotes Cdc25A-degradation in cancer cells. Antifungal.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone |
| CAS | 29342-05-0 |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C12H17NO2 |
| Poids de la formule | Observed MW: 207.27 |