Learn More
Éthanolamine ciclopirox, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ciclopirox olamine |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2 |
| Poids de la formule | 268.1787 |