Learn More
Ciclopirox, MedChemExpress
Description
Ciclopirox (HOE296b) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ciclopirox |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 29342-05-0 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H17NO2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | HOE296b |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (482.46 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?