Learn More
Ciclopirox, TRC
Code produit 30361289
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30361289 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361289 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC432800100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Ciclopirox
CAS 29342-05-0
Formule moléculaire C12 H17 N O2
Quantité 100 mg
Synonyme Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
SMILES CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
Nom IUPAC 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-méthylpyridine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 207.27
Poids de la formule 207.1259
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.