Learn More
Ciclopirox, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ciclopirox |
| CAS | 29342-05-0 |
| Formule moléculaire | C12 H17 N O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-méthylpyridine-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.27 |
| Poids de la formule | 207.1259 |