Learn More
CID-1067700, MedChemExpress
Code produit 16458387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458387 5 mg
16415698 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16458387 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13452
MedChemExpress CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CID-1067700
Forme physique Powder
CAS 314042-01-8
Couleur Jaune
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H18N2O4S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme ML282
Informations sur la solubilité DMSO : 75 mg/mL (192.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=S)SC3=C1CC(C)(C)OC3)O
Poids moléculaire (g/mol) 390.48
Poids de la formule 390.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research