Learn More
CID 1375606, MedChemExpress
Code produit 16464788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16464788 10 mg
16441057 50 mg
16417537 5 mg
16413246 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16464788 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114146
MedChemExpress CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.
Spécification
Nom chimique ou matériau CID 1375606
Forme physique Solid
CAS 313493-80-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H14Cl2N2O2
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 53.33 mg/mL (138.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Poids moléculaire (g/mol) 385.24
Poids de la formule 385.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research