Learn More
Sel d’ammonium à la cilastatine, TRC
Code produit 30132786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
10mg
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132786 2.5 g 2.50g
30007231 10 mg 10mg
30012877 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132786 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4411102.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877674-82-3
Formule moléculaire C16 H25 N2 O5 S . H4 N
Poids moléculaire (g/mol) 375.484
Synonyme 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, ammonium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monoammoniu
Nom IUPAC azanium ; (Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]sulfanyl-2-[[(1S)-2,2-diméthylcyclopropanécarbonyl]amino]hept-2-énéoate
SMILES [NH4+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilastatin Ammonium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H26N2O5S.H3N/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);1H3/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
Poids de la formule 375.183
Pourcentage de pureté >95%