Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cilnidipine, 99 %
Code produit 15761779 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15761779 5 g 5g
15751779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15761779 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461750050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 132203-70-4 | C27H28N2O7 | 492.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132203-70-4
Formule moléculaire C27H28N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 492.52
Clé InChI KJEBULYHNRNJTE-DHZHZOJONA-N
CID PubChem 5282138
ChEBI CHEBI:31399
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilnidipine
Point de fusion 110°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 492.52
Pourcentage de pureté 99%