Learn More
Cilnidipine, MedChemExpress
Description
Cilnidipine is a long-acting, second-generation dihydropyridine Ca2+-channel blocker on L and N-type Ca2+ channel. Antihypertensive effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cilnidipine |
| CAS | 132203-70-4 |
| Couleur | Yellowish Green |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H28N2O7 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | FRC-8653 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.04 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OCCOC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 492.52 |
| Afficher plus |