Learn More
Cilnidipine, TRC
Code produit 30137047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137047 100 mg 100mg
30136459 25 mg 25mg
30011746 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137047 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC441375100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132203-70-4
Formule moléculaire C27 H28 N2 O7
Poids moléculaire (g/mol) 492.52
Synonyme 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-(2-methoxyethyl) 5-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl] ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl (2E)-3-phenyl-2-propenyl ester (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 3-phenyl-2-propenyl ester, (E)-(±)-, (±)-FRC 8653, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 3-phenyl-2-propenyl ester, (E)-, Atelec, Cilacar 10, Cilnidipine, Cinaldipine, Cinalong, FRC 8653, FRG 8653, Siscard
Nom IUPAC 3-O-(2-méthoxyéthyle) 5-O-[(E)-3-phénylprop-2-ényl] 2,6-diméthyle-4-(3-nitrophényl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC\C=C\c3ccccc3)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilnidipine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H28N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17,25,28H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
Poids de la formule 492.1897