Learn More
Cilomilast, MedChemExpress
Code produit 16470507
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470507 50 mg
16464158 10 mg
16436867 5 mg
16435126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16470507 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10790
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Cilomilast (SB-207499) is a potent, selective and orally active inhibitor of Phosphodiesterase 4 (PDE4), with IC50s of ∼100 and 120 nM for LPDE4 and HPDE4, respectively.
Cilomilast shows selectivity for PDE4 over PDE1, PDE2, PDE3 and PDE5 (IC50=74, 65, >100, and 83 μM, respectively). Cilomilast has anti-inflammatory and immunomodulatory effects and can be used for thr research of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilomilast
CAS 153259-65-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H25NO4
Quantité 50 mg
Synonyme SB-207499
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.19 mM)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@@](C#N)(CC1)C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)O
Poids moléculaire (g/mol) 343.42
Poids de la formule 343.42
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation