Learn More
R&D Systems™ Cilostamide
Code produit 30001406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001406 10 mg 10mg
18094932 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001406 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0915/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.34€
    222.60€ / 10mg
    Économisez 22.74€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PDE3 inhibitor
150Selective inhibitor of type III phosphodiesterase (PDE3). Displays moderate selectivity for PDE3A isozyme vs. PDE3B (IC50 values are 0.027 and 0.050 μM for PDE3A and PDE3B respectively). Inhibits ADP-induced platelet aggregation (IC50 = 16.8 μM); antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68550-75-4
Formule moléculaire C20H26N2O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilostamide
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 342.44
Pureté >98%
Poids moléculaire 342.439