Learn More
Cilostamide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406839 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65319.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Un inhibiteur sélectif perméable aux cellules de la phosphodiestérase inhibée par les BPFa
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilostamide
CAS 68550-75-4
Couleur Blanc
Formule moléculaire C20H26N2O3
Numéro MDL MFCD00673958
Quantité 10 mg
Synonyme cilostamide, ciloalamide, cilostamide inn, cilostamidum inn-latin, cilostamida inn-spanish, n-cyclohexyl-n-methyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolyloxy butyramide, chembl34431, n-cyclohexyl-n-methyl-4-2-oxo-1h-quinolin-6-yl oxy butanamide, butanamide, n-cyclohexyl-4-1,2-dihydro-2-oxo-6-quinolinyl oxy-n-methyl, dsstox_cid_25140
Clé InChI UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOC2=CC3=C(C=C2)NC(=O)C=C3
Nom IUPAC N-cyclohexyl-N-méthyl-4-[(2 -oxo-1H-quinolin-6-yl)oxy]butanamide
Poids moléculaire (g/mol) 342.439
CID PubChem 2753
Poids de la formule 342.43
Forme physique Poudre