Learn More
Cilostazol, MedChemExpress
Code produit. 16463377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16463377
Marque: Medchem Express HY17464
MedChemExpress Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.
Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cilostazol
CAS 73963-72-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H27N5O2
Quantité 50 mg
Synonyme OPC 13013
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (135.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(OCCCCC3=NN=NN3C4CCCCC4)C=C2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 369.46
Poids de la formule 369.46
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.