Learn More
R&D Systems™ CIM 0216
Description
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide |
| CAS | 1031496-06-6 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | TRPM Agonists |
| Formule moléculaire | C21H21N3O2 |
| Poids de la formule | 347.41 |
| Pureté | >98% |