Learn More
CIM 0216, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-alpha-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H21N3O2/c1-15-14-19(23-26-15)22-21(25)20(17-9-3-2-4-10-17)24-13-7-11-16-8-5-6-12-18(16)24/h2-6,8-10,12,14,20H,7,11,13H2,1H3,(H,22,23,25) |
| Poids de la formule | 347.1634 |