Learn More
Thermo Scientific™ Série de plaques chauffantes Cimarec+™
Code produit 15443620 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
céramique
Dimensions:
10,25 x 10,25 po
4,25 x 4,25 po
7,25 × 7,25 in
7,25 x 7,25 po
Type de bouchon:
EU, UK, AUS, CN
Type EU, Type UK, Style AUS, Style CN
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Type de bouchon Conditionnement
15443620 céramique 10,25 x 10,25 po EU, UK, AUS, CN 1 pièce
15443600 céramique 4,25 x 4,25 po EU, UK, AUS, CN 1 pièce
15493600 céramique 7,25 x 7,25 po EU, UK, AUS, CN 1 pièce
16099581 Aluminium 7,25 × 7,25 in Type EU, Type UK, Style AUS, Style CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15443620 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur HP88850105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    465.23€ / 1 pièces
    Économisez 99.77€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une sécurité et de performances thermiques exceptionnelles pour vos protocoles courants.
Notre nouvelle gamme de plaques chauffantes Thermo Scientific™ Cimarec+™ offre à vos protocoles courants une sécurité exceptionnelle et des performances thermiques supérieures. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50°C (122°F)
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour le chauffage
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
Garantie : 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure céramique
Dimensions 10,25 x 10,25 po
max. (métrique) 400°C (température max.)
Hauteur (impériale) 4 in
Longueur (impériale) 16,2 in
Poids (impériale) 16,0 lb
Largeur (impériale) 11,3 in
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Longueur (métrique) 41,1 cm
Poids (métrique) 7,3 kg
Largeur (métrique) 28,7 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
À utiliser avec (équipement) t
Comprend 3 cordons d’alimentation
Type de bouchon EU, UK, AUS, CN
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaques chauffantes
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Garantie 3 ans
Affichage LED
Dimensions (L x l x H) 16,2 x 11,3 x 4 po (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.