Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs pour tubes à essai Variomag
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les portoirs pour tubes à essai Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour être utilisés avec les agitateurs de la gamme Telesystem.
- Les portoirs pour tubes à essai en acier inoxydable permettent d’assurer que les tubes à essai sont parfaitement centrés sur les points d’agitation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | 16mm tubes en Télésystème série Agitateurs |
| Type | Rack pour tubes à essai |
| Matériau | Acier inoxydable |