Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono& Agitateurs Maxi Direct
Code produit 10594745 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Maxi Direct
Variomag MICRO/RM
Vitesse:
80 à 2 000 tr/min
Variable
Tension:
100/240 V
230 V
Type de prise:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
UE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Vitesse Tension Type de prise Conditionnement
10594745 Variomag MICRO/RM Variable 230 V UE 1 pièce
10524222 Maxi Direct 80 à 2 000 tr/min 100/240 V Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10594745 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50096340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    561.00€ / 1 pièces
    Économisez 34.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-01-2027
Garantissez la fiabilité, la sécurité et les performances grâce aux agitateurs Mono et Maxi Direct, qui sont 100 % exempts d’entretien et d’usure.
Garantissez la fiabilité, la sécurité et les performances grâce aux agitateurs Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct, qui sont 100 % exempts d’entretien et d’usure. Grâce à leurs puissants aimants et à l’absence de pièces amovibles, ces agitateurs à entraînement induit constituent le choix idéal pour répondre à vos besoins généraux au laboratoire
Grâce à leurs puissants aimants et à l'absence de pièces amovibles, ces agitateurs à entraînement induit constituent le choix idéal pour répondre à vos besoins généraux au laboratoire.
  • Grandes surfaces de travail planes et facile à nettoyer. Conception compacte permettant un gain de place. L'accélération douce et progressive de départ garantit un couplage magnétique optimal. Les réglages de l'alimentation ajustables sont différents des commandes de la vitesse—, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie ainsi que l'émission de chaleur. Conditions de fonctionnement : entre -10° et +40 °C à 95 % HR
Agitateur Mono Direct
  • Conception avec bouton rotatif simple d'utilisation Boîtier solide en acier inoxydable, avec revêtement par thermolaquage Vitesse d'agitation jusqu'à 1 200 tr/min Volumes d'agitation jusqu'à 3 litres. Norme de protection IP32
Agitateur Maxi Direct
  • Commande pilotée par microprocesseur très précise avec affichage numérique lumineux. Boîtier en acier inoxydable étanche, résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer. Rappel facile des derniers réglages utilisés. Agitation lente et régulière de 80 tr/min minimum Vitesse d'agitation jusqu'à 2 000 tr/min Volumes d'agitation jusqu'à 5 litres. Norme de protection IP64 ; se nettoie facilement à l'eau courante
Les unités 100/240 V sont dotées d'une série de câbles et de diverses fiches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse Variable
Tension 230 V
Type de prise UE
Description Entraînement d’agitation jusqu’à 200C pour Variomag MICRO/RM
Modèle Variomag MICRO/RM
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s