Learn More
Thermo Scientific™ Série agitateur Cimarec+™
Code produit 15403610 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Zone de surface de plaque supérieure (impériale):
10,25 × 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 × 7,25 in
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Céramique
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de prise:
AUS / CN / EUR / UK
Type EUR / UK / AUS / CN
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Zone de surface de plaque supérieure (impériale) Matériau de la plaque supérieure Alimentation électrique Type de prise Conditionnement
15403610 7,25 × 7,25 in Céramique 230 V, 50/60 Hz Type EUR / UK / AUS / CN 1 pièce
15463600 4,25 x 4,25 in Céramique 230 V, 50/60 Hz AUS / CN / EUR / UK 1 pièce
15443610 7,25 × 7,25 in Aluminium 230 V, 50/60 Hz AUS / CN / EUR / UK 1 pièce
15453620 10,25 × 10,25 in Céramique 230 V, 50/60 Hz Type EUR / UK / AUS / CN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15403610 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S88857105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    320.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants.
Obtenez un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants à l’aide des agitateurs numériques Thermo Scientific™ de la gamme Cimarec+™. La gamme d’agitateurs Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée
  • Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour l’agitation
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 50 à 1 500 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Capacité 4 L
Affichage LED
Forme Carré
Tension 230 V
Dimensions (L x l x H) 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm)
Zone de surface de plaque supérieure (impériale) 7,25 × 7,25 in
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) 18,4 x 18,4 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise Type EUR / UK / AUS / CN
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Comprend 3 cordons d’alimentation
Type Agitateur
Poids à l’expédition (impériale) 12,1 lb
Poids à l’expédition (métrique) 5,5 kg
Afficher plus Afficher moins
Garantie : Soumis à une garantie de 3 ans. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.