Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante Cimarec+™, température ambiante à 400°C, céramique
Code produit 15423610 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Céramique
Dimensions:
10,25 × 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 × 7,25 in
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
AUS/CN
UE
UE / UK
UE / UK / AUS / CN
UK
Packungsgröße:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Type de bouchon Packungsgröße
15423610 Céramique 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz AUS/CN 1 pièce
15483600 Céramique 4,25 x 4,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15413610 Céramique 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE 1 pièce
15453610 Aluminium 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15463620 Céramique 10,25 × 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK 1 pièce
15483620 Céramique 10,25 × 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15423610 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SP88857106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    477.76€ / 1 pièces
    Économisez 102.24€
    17% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
Expédition estimée: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation, d’une fiabilité exceptionnelle et de performances thermiques pour vos protocoles courants.
Notre nouvelle gamme d'agitateurs chauffants numériques Thermo Scientific™+Cimarec+™ offre à vos protocoles courants un contrôle précis de l'agitation, une sécurité exceptionnelle et des performances thermiques supérieures. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée
  • Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse les 50°C (122°F)
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Comprend Cordon d’alimentation
Poids à l’expédition (impériale) 11,2 lb
Poids à l’expédition (métrique) 5,1 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 13 in
Dimensions 7,25 × 7,25 in
Hauteur (métrique) 9,7 cm
max. (métrique) Température ambiante à 540°C
Hauteur (impériale) 3,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 20,8 cm
Longueur (métrique) 33 cm
Largeur (impériale) 8,2 in
Poids (impériale) 11,2 lb
Poids (métrique) 5,1 kg
Type Agitateur
Forme Carré
Type de bouchon AUS/CN
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Dimensions (L x l x H) 7,25 x 7,25 in
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)
Affichage LED
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.