Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante Cimarec+™, température ambiante à 400°C, céramique
Code produit p-6367016 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Céramique
Dimensions:
10,25 × 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 × 7,25 in
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
AUS/CN
UE
UE / UK
UE / UK / AUS / CN
UK
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Type de bouchon unitSize
15483600 Céramique 4,25 x 4,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15413610 Céramique 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE 1 pièce
15423610 Céramique 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz AUS/CN 1 pièce
15453610 Aluminium 7,25 × 7,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK / AUS / CN 1 pièce
15463620 Céramique 10,25 × 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UE / UK 1 pièce
15483620 Céramique 10,25 × 10,25 in 230 V, 50/60 Hz UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15483600 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SP88854105
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation, d’une fiabilité exceptionnelle et de performances thermiques pour vos protocoles courants.
Notre nouvelle gamme d'agitateurs chauffants numériques Thermo Scientific™+Cimarec+™ offre à vos protocoles courants un contrôle précis de l'agitation, une sécurité exceptionnelle et des performances thermiques supérieures. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
Une technologie avancée
  • Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
  • Température réglable par incréments de 1 degré
  • Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse les 50°C (122°F)
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • Affichage LED facile à lire pour le chauffage et l’agitation
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Sonde de température et pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Comprend 3 cordons d’alimentation
Poids à l’expédition (impériale) 8,4 lb
Poids à l’expédition (métrique) 3,8 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Longueur (impériale) 13 in
Dimensions 4,25 x 4,25 in
Hauteur (métrique) 9,7 cm
max. (métrique) Température ambiante à 540°C
Hauteur (impériale) 3,8 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 20,8 cm
Longueur (métrique) 33 cm
Largeur (impériale) 8,2 in
Poids (impériale) 11,2 lb
Poids (métrique) 5,1 kg
Type Agitateur à plaque chauffante
Forme Carré
Type de bouchon UE / UK / AUS / CN
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 10 x 5 x 3,6 in (25,4 x 12,7 x 9,1 cm)
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Affichage LED
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.