Learn More
Cimetidine, 98+%, Thermo Scientific™
H2 histamine receptor antagonist
85.00€ - 134.00€
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15455129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.06
85.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15465129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.09
134.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15475129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62825.14
25g N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble to 50 mM in water and to 100 mM in DMSO, solubility in HCl (almost transparency).
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.