Learn More
Cimiracemoside D, MedChemExpress
Code produit 16431588
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431588 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0900
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Cimiracemoside D is a natural product found in Actaea racemosa with unknown details.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cimiracemoside D
CAS 290821-39-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H58O11
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (147.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@]([C@H](OC(C)=O)C1)([C@]2([H])C3(O[C@@H]4C(C)(O)C)O[C@]4([H])C[C@H]2C)C)([C@H]3O)[C@@](CC[C@@]5([H])C6(C)C)([H])[C@@]71[C@]5(CC[C@@H]6O[C@@](OC[C@H](O)[C@@H]8O)([H])[C@@H]8O)C7
Poids moléculaire (g/mol) 678.85
Poids de la formule 678.85
Pourcentage de pureté 98.26%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation