Learn More
Cinacalcet hydrochloride, MedChemExpress
Description
Cinacalcet hydrochloride (AMG-073 hydrochloride) is an orally active, allosteric agonist of Ca receptor (CaR), used for cardiovascular disease treatment.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cinacalcet hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 364782-34-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H23ClF3N |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | AMG-073 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.95 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Afficher plus |