Learn More
Chlorhydrate de Cinacalcet, TRC
Code produit 30137809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137809 100 mg 100mg
30136238 50 mg 50mg
17911345 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC441800100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364782-34-3
Formule moléculaire C22 H22 F3 N . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 393.87
Synonyme 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)-, 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, hydrochloride, (αR)- (9CI), AMG 073 HCl, Cinacalcet hydrochloride, KRN 1493, Mimpara, N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, Regpara, Sensipar, [(1R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]([3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl])amine hydrochloride
Nom IUPAC N-[(1R)-1-naphtalène-1-yléthyle]-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.C[C@@H](NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinacalcet Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Poids de la formule 393.1471
Pourcentage de pureté >95%