Learn More
Cinchocaïne, TRC
Code produit 30350352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350352 500 mg 500mg
30363562 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30350352 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC274055500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-79-0
Formule moléculaire C20 H29 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 343.46
Synonyme 4-Quinolinecarboxamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, Cinchoninamide, 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]- (8CI), 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]cinchoninamide, 2-Butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide, Cinchocaine, Dermacaine, Dibucaine, Dibucaine base, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-butoxycinchoninamide, NSC 159055, Nupercainal, Nupercaine, Percamine
Nom IUPAC 2-butoxy-N-[2-(diéthylamino)éthyle]quinoline-4-carboxamide
SMILES CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinchocaine
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H29N3O2/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24)
Poids de la formule 343.226