Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cinchonidine, 98,5-101 %
Artikelnummer. 10132330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
10132330 25 g 25g
10755751 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10132330 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 110330250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La cinchonidine, numéro CAS 485-71-2, est un alcaloïde naturel qui peut être utilisé dans la synthèse asymétrique. Elle présente une activité antipaludique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La cinchonidine est un alcaloïde naturellement présent dans l’écorce des arbustes Cinchona qui a une activité contre Plasmodium spp
La cinchonidine est un diastéréoisomère de la cinchonine et peut être utilisée pour promouvoir la chiralité dans la synthèse asymétrique ou énantiosélective de composés organiques
Applications
La cinchonidine a été utilisée comme matériau de départ dans la synthèse de conjugués alcaloïdes antipaludiques de cinchona
S’est avérée potentiellement induire l’ARNm de γ-globine et l’hémoglobine fœtale dans les cellules précurseurs érythroïdes et peut être utile dans les études précliniques de la β-thalassémie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-71-2
Formule moléculaire C19H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.40
Numéro MDL MFCD00006783
Clé InChI KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cinchonidine
CID PubChem 45358337
Nom IUPAC [(2R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]-quinoléine-4-ylméthanol
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Cinchonidine
Note relative au nom 98.5-101%
Point de fusion 200.0°C to 203.0°C
Couleur Blanc à crème
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5-101%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 23, 420
Merck Index 15, 2289
Rotation spécifique − 115.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 98.5-101%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinchonidine
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinchonidine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.