Learn More
(-)-Cinchonidine, 99 % (base totale), pouvant contenir jusqu’à 5 % de quinine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473078 100 g 100g
11463078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18796.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 485-71-2 | C19H22N2O | 294.40 g/mol
It finds its uses as an antimalarial compound. It is a lysosomotropic agent, inhibits Plasmodium falciparum, interferes with ferriprotoporphyrin formation and is a weak SERT inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme composé antipaludique. Il s’agit d’un agent lysosomotropique, inhibe Plasmodium falciparum, interfère avec la formation de ferriprotoporphyrine et est un inhibiteur faible de SERT.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 485-71-2
Formule moléculaire C19H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 294.40
Numéro MDL MFCD00006783
Clé InChI KMPWYEUPVWOPIM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cinchonidine
CID PubChem 45358337
SMILES OC(C1CC2CCN1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Cinchonidine
Point de fusion 201°C to 206°C
Notes de pourcentage du dosage (base totale), peut cont. jusqu’à 5 % de quinine
Quantité 100 g
Beilstein 89690
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2286
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and chloroform.
Rotation optique −109° (c=0.5 in Ethanol)
Nom IUPAC [(2R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octane-2-yl]-quinoléine-4-ylméthanol
Poids de la formule 294.39
Pourcentage de pureté 99%